Documenti
GF17633257
Silicon-germanium alloy, Si70Ge30
50g lump, 50mm max. lump size, broken ingot
Sinonimo/i:
SI056100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps (broken ingot)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 176-332-57
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
50 mm