GF28750338
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.025 mm, L 1 m
Sinonimo/i:
FP361025
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 287-503-38
Lunghezza
1 m
Spessore
0.025 mm