GF27738029
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.4 mm, L 10 m
Sinonimo/i:
ES305940
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 277-380-29
Lunghezza
10 m
Diametro
0.4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3