GF64731113
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.4 mm, L 200 m
Sinonimo/i:
ES305940
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 647-311-13
Lunghezza
200 m
Diametro
0.4 mm