Documenti fondamentali
GF27146314
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 15mm disks, 0.025mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU070280
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 271-463-14
Misura × spessore
15 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)