464228
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
submicron powder, 99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Sinonimo/i:
YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Forma fisica
submicron powder
contiene
~8 wt. % yttria as stabilizer
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
5.0-9.0 m2/g
Dimensione particelle
~700 nm
Punto di fusione
>2,600 °C (lit.)
Densità
>5.95 g/cm3 (when sintered at 1450º C for 4 hours)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments
- membranes for micro energy conversion devices
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.