GF92803653
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
powder, 75micron max. particle size, 100g
Sinonimo/i:
NI056020
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 928-036-53
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3