GF18845983
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.225 mm, size 400 × 400 mm, black
Sinonimo/i:
SU321225
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 188-459-83
Misura
400 × 400 mm
Spessore
0.225 mm
Colore
black