SML0676
PY1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3′-(Diethylamino)-6′-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, white to dark yellow-brown
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
WGK 3