Documenti fondamentali
GF18576401
Aluminium alloy 5754
rod, Al 97%/Mg 3%, 6.35 mm diameter, length 1000 mm, condition extruded
Sinonimo/i:
AB187910
Scegli un formato
1 EA
CHF 264.00
CHF 264.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 264.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 264.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 185-764-01
Lunghezza
1000 mm
Diametro
6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)