GF03304774
Aluminium alloy 5754
rod, Al 97%/Mg 3%, 6.35 mm diameter, length 100 mm, condition extruded
Sinonimo/i:
AB187910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 033-047-74
Lunghezza
100 mm
Diametro
6.35 mm