Documenti fondamentali
GF22675350
Tantalum
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
TA007941, Ta
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’670.00
CHF 1’670.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’670.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141741
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’670.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Saggio
99.9%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
572 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 226-753-50
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
200 mm
Diametro
10.0 mm
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)