Documenti fondamentali
GF17913528
Polyimide
(PI), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, grade upilex s
Sinonimo/i:
IM301301
Scegli un formato
1 EA
CHF 455.00
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 455.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 179-135-28
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)