Documenti
GF15993625
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 5 × 5 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL603028
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 159-936-25
Misura
5 × 5 mm
Spessore
0.25 mm