NIST92
Soda-lime glass
NIST® SRM® 92, (low boron)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 45 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
XRF: suitable
applicazioni
glass & ceramic
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Aluminum (Al), Arsenic (As), Calcium (Ca), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Boron oxide (B2O3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Antimony (Sb), Gallium (Ga), Beryllium (Be), Fluorine (F), Bismuth (Bi), Lithium (Li), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Cerium (Ce), Nickel (Ni), Cesium (Cs), Rubidium (Rb), Chromium (Cr), Selenium (Se), Cobalt (Co), Tin (Sn), Copper (Cu), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)