Documenti
GF11606419
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
TI040400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 116-064-19
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.25 mm