Documenti fondamentali
GF07373370
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 0.5 m, coil width 25.4 mm
Sinonimo/i:
NI050237
Scegli un formato
1 EA
CHF 421.00
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 421.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 073-733-70
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
25.4 mm
Spessore
0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)