Documenti
GF11008392
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.035 mm, L 1 m, black
Sinonimo/i:
AC311035
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 110-083-92
Lunghezza
1 m
Spessore
0.035 mm
Colore
black