419028
Cellulose acetate
average Mn ~50,000 by GPC
Sinonimo/i:
Acetylcellulose
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
average Mn ~50,000 by GPC
Grado di funzionalizzazione
39.7 wt. % acetyl
Impurezze
≤3.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.