Documenti fondamentali
GF10716083
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 100 g
Sinonimo/i:
FF506010
Scegli un formato
1 EA
CHF 808.00
CHF 808.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 808.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 808.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 107-160-83
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
500 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)