Documenti fondamentali
8.43836
Sigma-Aldrich
Nickel boride
≥98% (ICP)
Sinonimo/i:
Nickel boride
Scegli un formato
10 G
CHF 114.00
CHF 114.00
Spedizione prevista il05 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 114.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BNi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
234-494-6
NACRES:
NA.22
CHF 114.00
Spedizione prevista il05 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (ICP)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ni]#[B]=[Ni]
InChI
1S/B.2Ni
WRLJWIVBUPYRTE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (ICP OES): ≥ 98.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3