Documenti fondamentali
GF02286389
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 100 m, filament diameter 0.015mm
Sinonimo/i:
SI675721
Scegli un formato
1 EA
CHF 619.00
CHF 619.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 619.00
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
CHF 619.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 022-863-89
Lunghezza
100 m
Diametro
0.015 mm , filament diameter
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Diamond nanopowder, <10 nm particle size (TEM), ≥97% trace metals basis
Sigma-Aldrich
636428
Diamond
Aluminum powder, ≥91% (complexometric)
Sigma-Aldrich
11009
Aluminum