Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5FeO7 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-045-4
Beilstein/REAXYS Number:
4052503
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
solid
concentration
18-20% Fe (T)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChI key
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Application
Iron(III) citrate tribasic monohydrate may be used as the source of iron, in one of the compositions, used during the preparation of perfusion solutions.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?