Key Documents
E9609
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidocyanoacetate
97%
Sinonimo/i:
N-Acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHCH(CN)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.17
Beilstein:
879845
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to off-white
Punto di fusione
125-130 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)6(4-8)9-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)