Documenti fondamentali
474533
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 41.10
CHF 41.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 41.10
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OC6H4OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 41.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +58°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
C[C@@H](Oc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
AQIHDXGKQHFBNW-ZCFIWIBFSA-N
Applicazioni
(R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid can be used as a ligand to prepare:
  • Triorganotin(IV) complexes of biological importance.[1]
  • Co(II) based chiral coordination polymers having catalytic activity towards aldol reaction.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Syntheses, characterizations, crystal structures, and in vitro antitumor activities of chiral triorganotin (IV) complexes containing (S)-(+)-2-(4-isobutyl-phenyl) propionic and (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy) propionic acid ligands
Shi Y, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 65(23), 4125-4136 (2012)
Syntheses, structures and catalytic properties of chiral Co (II) coordination polymers based on (R)-4-(4-(1-carboxyethoxy) phenoxy) benzoic acid
Xu X, et al.
Polyhedron, 112(23), 61-66 (2016)
Rosalía López-Ruiz et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 157, 285-291 (2018-04-09)
A degradation study of quizalofop-p and its commercial products (quizalofop-p-ethyl, quizalofop-p-tefuryl and propaquizafop) in water samples has been performed using ultra high-performance liquid chromatography coupled to Orbitrap mass spectrometry (UHPLC-Orbitrap-MS). CHHQ (dihydroxychloroquinoxalin), CHQ (6-chloroquinoxalin-2-ol) and PPA ((R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionicacid) were the main