Documenti fondamentali
E6200
Sigma-Aldrich
(Ethoxymethylene)malononitrile
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 34.20
100 G
CHF 74.30
CHF 34.20
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 34.20
100 G
CHF 74.30
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH=C(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Beilstein:
1634241
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 34.20
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
P. ebollizione
160 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
This product is known to be a strong sensitizing agent
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Eszter Szennyes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Despite the substantial interest in C-glycosyl heterocycles as mimetics of biologically active native glycans, the appearance of C-glycopyranosyl derivatives of six-membered heterocycles, both in synthetic and biological contexts, is rather scarce. As part of our ongoing research program aimed at