Documenti fondamentali
17457
Sigma-Aldrich
Methyl α-bromoisobutyrate
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl 2-bromo-2-methylpropionate
Scegli un formato
100 ML
CHF 46.90
CHF 46.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 46.90
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CBrCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.03
Beilstein:
1209484
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 46.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Densità
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
PQUSVJVVRXWKDG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with a methyl end group
Methyl α-bromoisobutyrate was used in Reformatsky reaction to prepare 1,4-disubstituted 3,3-dimethylazetidin-2-ones[1].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reformatsky reaction of methyl ?-bromoisobutyrate with Schiff bases derived from salicylaldehyde and 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde.
Russ. J. Org. Chem., 40(6), 834-836 (2004)
Protocolli
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.