Documenti fondamentali
D99005
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-oxopimelate
98%
Sinonimo/i:
Diethyl 4-oxoheptanedioate
Scegli un formato
25 G
CHF 128.00
CHF 128.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 128.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOCH2CH2COCH2CH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Beilstein:
1571968
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
98%
CHF 128.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3
ZGBUXZJMZBBISR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)