Documenti fondamentali
D95808
Sigma-Aldrich
Diethyl glutaconate, mixture of cis and trans
98%
Sinonimo/i:
1,5-Diethyl 2-pentenedioate, Diethyl 2-pentenedioate
Scegli un formato
5 G
CHF 135.00
25 G
CHF 347.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 135.00
25 G
CHF 347.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2CCH=CHCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
236-238 °C (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)