Documenti fondamentali
H17856
Sigma-Aldrich
trans-β-Hydromuconic acid
98%
Sinonimo/i:
trans-3-Hexenedioic acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic acid, Dihydromuconic acid
Scegli un formato
10 G
CHF 177.00
50 G
CHF 921.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 177.00
50 G
CHF 921.00
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH=CHCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Beilstein:
1723581
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
195-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)