Documenti fondamentali
D96006
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate
≥99%
Sinonimo/i:
Diethyl pentanedioate, Ethyl glutarate
Scegli un formato
100 G
CHF 142.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 142.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2C(CH2)3CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3
OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J P Turner et al.
British journal of pharmacology, 104(2), 445-451 (1991-10-01)
1. The effects of L-glutamate diethyl ester (GDEE) HCl, glutarate diethyl ester (GlrDEE) and glutarate dimethyl ester (GlrDME) on depolarizing responses to alpha-amino-3-hydroxy-5- methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA), kainate (Kain), N-methyl-D-aspartate (NMDA) and quisqualate (Quis), and spontaneous paroxysmal discharges (SPDs) were examined. Experiments
Ana-Marija Jagatić Korenika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Commercial sparkling wine production represents a relatively low but important part of the Croatian wine production, especially in the Zagreb county. This study presents the results of volatile aroma compounds profile and organic acid composition of commercial sparkling wine samples