Documenti
8.00680
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl succinate, Succinic acid diethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-612-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 55 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
8530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. eboll.
215-217 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point 80 °C
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup