Vai a
8.20150
Dimethyl succinate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethyl succinate, Succinic acid dimethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 41.00
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 99.40
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-419-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
CHF 41.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-8.5 % (v/v)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
18-19 °C
transition temp
flash point 94 °C
solubility
75 g/L
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.119 - 1.120
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.006808.440028.18601
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
75 g/L
solubility
-
solubility
75 g/L
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
bp
196 °C/1013 hPa
bp
215-217 °C/1013 hPa
bp
196 °C/1013 hPa
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl succinate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F
flash_point_c
94 °C