Documenti fondamentali
D54206
Sigma-Aldrich
Dichloroacetaldehyde diethyl acetal
≥95.0%
Sinonimo/i:
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
About This Item
Formula condensata:
Cl2CHCH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.06
Beilstein:
1699086
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
183-184 °C (lit.)
Densità
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
CDHLQZJRWKQATP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)