10906
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
CADMA, 2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, Dimethyl chloroacetal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
128-130 °C (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-(chloromethyl)-4,7-dethyl-1,3-dioxepane
- 2-(chloromethyl)-5,6-benzo-1,3-dioxepane
- ketene dimethyl acetal
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup