186317
N,N-Diethylformamide
99%
Sinonimo/i:
N-Formyldiethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
176-177 °C (lit.)
Densità
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)C=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.