108898
4-Nitro-o-phenylenediamine
98%
Sinonimo/i:
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
Saggio
98%
Punto di fusione
199-201 °C (lit.)
Solubilità
1 N HCl: ethanol, 1:1: soluble 50 mg/mL
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)