Documenti fondamentali
259810
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H15N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
232-235 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15N3/c1-4-10-16(11-5-1)19-22-20(17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Hole blocking capability of 2,4,6-triphenyl-1,3,5-triazine as a non-transporting filler material has been investigated.
Applicazioni
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine has been used as a hole-blocking material for electroluminescent devices (ELD).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Hole-blocking characteristics of 2, 4, 6-triphenyl-1, 3, 5-triazine as a non-transporting filler material.
Myung Shin D, et al.
Thin Solid Films, 363(1), 252-254 (2000)