Documenti fondamentali
D211656
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenylpropionic acid
99%
Scegli un formato
25 G
CHF 57.20
CHF 57.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 57.20
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Beilstein:
1912506
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 57.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)