Documenti fondamentali
256579
Sigma-Aldrich
3,3,3-Triphenylpropionic acid
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 65.50
CHF 65.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 65.50
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3CCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 65.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
10.1 (vs air)
Saggio
97%
Punto di fusione
180-182 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)CC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H18O2/c22-20(23)16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2,(H,22,23)
XMSJLUKCGWQAHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reaction of 3,3,3-triphenylpropionic acid with lead tetraacetate in benzene, acetonitrile or chlorobenzene solution has been investigated[1].
Applicazioni
3,3,3-Triphenylpropionic acid has been used in the preparation of trityl-deprotected aminoalkoxysilane[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Concurrent Carbon-to-Oxygen Rearrangement, Cyclization, and Decarboxylation in the Reaction of 3, 3, 3-Triarylpropionic Acids with Lead Tetraacetate.
Starnes WH.
Journal of the American Chemical Society, 86(24), 5603-5611 (1964)
Spacing and site isolation of amine groups in 3-aminopropyl-grafted silica materials: The role of protecting groups.
Hicks JC, et al.
Chemistry of Materials, 18(21), 5022-5032 (2006)
Quentin Duez et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-19)
Several families of polymers possessing various end-groups are characterized by ion mobility mass spectrometry (IMMS). A significant contribution of the end-groups to the ion collision cross section (CCS) is observed, although their role is neglected in current fitting models described