118265
3-(p-Tolyl)propionic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
115-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
LDYGRLNSOKABMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3