Documenti fondamentali
D205206
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylbenzidine
97%
Scegli un formato
10 G
CHF 128.00
CHF 128.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 128.00
About This Item
Formula condensata:
4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.43
Beilstein:
2220993
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 128.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
246-248 °C (lit.)
Stringa SMILE
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N′-Diphenylbenzidine can be employed as a building block for in the preparation of hole-transporting materials for organic LEDs.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Amorphous molecular materials: charge transport in the glassy state of N, N′ -di (biphenylyl)-N, N′ -diphenyl-[1, 1′ -biphenyl]-4, 4′ -diamines
Okumoto K, et al.
Synthetic Metals, 111(23), 473-476 (2000)
Synthesis and Characteristics of Poly [N, N′ -diphenyl-N, N′ -bis (4-aminobiphenyl)-(1, 1′ -biphenyl)-4, 4′ -diamine pyromellitimide] as a Hole Injecting and Transporting Layer for Hybrid Organic Light-Emitting Device
Kim Youngkyoo, et al.
Macromolecules, 35(23), 8759-8767 (2002)