Vai a
D4130
Barium diphenylamine-4-sulfonate
redox indicator
Sinonimo/i:
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid barium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C12H10NO3S)2Ba
Numero CAS:
Peso molecolare:
633.88
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161500
EC Number:
228-278-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3795146
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Barium diphenylamine-4-sulfonate, for redox titration
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
cation traces
C: 44.3-46.6%, N: 4.1-4.8%
SMILES string
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
General description
Visit our Titration Center to learn more.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.00255242969433373
description
for redox titration
description
redox indicator
description
ACS reagent
description
technical grade, ~95%
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
cation traces
C: 44.3-46.6%, N: 4.1-4.8%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
~95%
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)