Documenti
8.08649
Sigma-Aldrich
Trioctylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Trioctylamine, N,N-Dioctyl-1-octanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H51N
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
214-242-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥92.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
315 °C
Punto di fusione
-39 °C
Temp. transizione
flash point 168 °C
Solubilità
<0.0001 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3