Documenti fondamentali
D179809
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpiperazine
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 66.40
CHF 66.40
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 66.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Beilstein:
79881
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
crystals
Saggio:
97%
CHF 66.40
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
crystals
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
108-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CNCC(C)N1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Remainder water
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)