Documenti
D179604
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethylpiperazine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
162-165 °C (lit.)
Punto di fusione
115-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1CN[C@H](C)CN1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Romain Gautier et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(14), e1807383-e1807383 (2019-02-19)
Hybrid metal halides containing perovskite layers have recently shown great potential for applications in solar cells and light-emitting diodes. Such compounds exhibit quantum confinement effects leading to tunable optical and electronic properties. Thus, broadband white-light emission has been observed from