Documenti fondamentali
D138002
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate
96%
Sinonimo/i:
Dimethyl-3-oxoglutarate
About This Item
Formula condensata:
CO(CH2COOCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.15
Beilstein:
1366042
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
237-241 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)