Documenti fondamentali
D134104
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran, mixture of cis and trans
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, DMDF
Scegli un formato
100 G
CHF 95.00
CHF 95.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 95.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Beilstein:
113225
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 95.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
160-162 °C (lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1OC(OC)C=C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h3-6H,1-2H3
WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xu-Dong Wang et al.
Nature communications, 12(1), 1202-1202 (2021-02-24)
Halide perovskite single-crystals have recently been widely highlighted to possess high light harvesting capability and superior charge transport behaviour, which further enable their attractive performance in photovoltaics. However, their application in photoelectrochemical cells has not yet been reported. Here, a
M I Churchwell et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 86, 1-8 (2015-09-15)
Furan is a food processing contaminant found in many common cooked foods that induces liver toxicity and liver cancer in animal models treated with sufficient doses. The metabolism of furan occurs primarily in the liver where CYP 2E1 produces a