Documenti fondamentali
H59109
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytetrahydrofuran
ReagentPlus®, 98%
Scegli un formato
5 G
CHF 23.80
CHF 23.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 23.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 23.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
760 mmHg ( 181 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
181 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)