CLS5400250
Pyrex® iodine determination flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, glass flasks, Corning® 5400
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
wide-mouth
Giunto
joint ST/NS stopper22
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
closure type ST stopper
Confezionamento
pack of 1
case of 8
Produttore/marchio commerciale
Corning 5400-250
Capacità
250 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)